주요 문서
KEY465194465
Key Organics / BIONET
methyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-yl]acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
345.78
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl [4-(4-chlorobenzoyl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-3-yl]acetate
Inchi Code
1S/C18H16ClNO4/c1-23-17(21)10-14-11-24-16-5-3-2-4-15(16)20(14)18(22)12-6-8-13(19)9-7-12/h2-9,14H,10-11H2,1H3
InChI key
ADGPQFOXXMCWCA-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/2T-0265
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/2T-0265
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)