주요 문서
KEY465193629
Key Organics / BIONET
cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
cyanomethyl 4-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C13H10N2O2/c14-7-10-17-13(16)11-3-5-12(6-4-11)15-8-1-2-9-15/h1-6,8-9H,10H2
InChI key
FQRPMCADPCYWTN-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-1155
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-1155
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)