주요 문서
KEY465193058
Key Organics / BIONET
N'-[2-(4-chlorophenoxy)ethanimidoyl]benzenesulfonohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
339.8
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N'-[2-(4-chlorophenoxy)ethanimidoyl]benzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C14H14ClN3O3S/c15-11-6-8-12(9-7-11)21-10-14(16)17-18-22(19,20)13-4-2-1-3-5-13/h1-10,17-18H,16H2
InChI key
RRENFQVDOYDGTQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1H-024
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1H-024
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)