주요 문서
KEY458252002
Key Organics / BIONET
2H-naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
naphtho[2,3-d][1,3]dioxole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H8O4/c13-11(14)12-15-9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)16-12/h1-6,12H,(H,13,14)
InChI key
VVXREWCOUSRUAO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7X-0849
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7X-0849
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)