주요 문서
KEY458251483
Key Organics / BIONET
5-chlorothiophene-2-carbothioamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.68
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-chloro-2-thiophenecarbothioamide
Inchi Code
1S/C5H4ClNS2/c6-4-2-1-3(9-4)5(7)8/h1-2H,(H2,7,8)
InChI key
MLOPLHLFVKWWEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/1T-0807
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/1T-0807
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)