주요 문서
KEY415137641
Key Organics / BIONET
7-bromo-2H-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
125
Iupac Name
7-bromo-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrO3/c9-6-1-5(3-10)2-7-8(6)12-4-11-7/h1-3H,4H2
InChI key
LFWAGNRBILVLBC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/DG-0721
Melting Point
125
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/DG-0721
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)