주요 문서
KEY407051189
Key Organics / BIONET
potassium trifluoro[3-(piperidine-1-carbonyl)phenyl]boranuide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Molecular Weight:
295.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
potassium trifluoro[3-(1-piperidinylcarbonyl)phenyl]borate(1-)
Inchi Code
1S/C12H14BF3NO.K/c14-13(15,16)11-6-4-5-10(9-11)12(18)17-7-2-1-3-8-17;/h4-6,9H,1-3,7-8H2;/q-1;+1
InChI key
UPGVKVJCSVDXMQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2389
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2389
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)