주요 문서
KEY407050960
Key Organics / BIONET
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
336.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
9-benzyl-3-bromo-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C19H14BrN/c20-15-10-11-19-17(12-15)16-8-4-5-9-18(16)21(19)13-14-6-2-1-3-7-14/h1-12H,13H2
InChI key
NMNQVRIUUBFICK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-2030
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-2030
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)