주요 문서
KEY329173300
Key Organics / BIONET
methyl 2-(6-bromo-2H-1,3-benzodioxol-5-yl)acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
273.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
83 - 85
Iupac Name
methyl (6-bromo-1,3-benzodioxol-5-yl)acetate
Inchi Code
1S/C10H9BrO4/c1-13-10(12)3-6-2-8-9(4-7(6)11)15-5-14-8/h2,4H,3,5H2,1H3
InChI key
VHCPOFMALDWFNZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FF-0703
Melting Point
83 - 85
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FF-0703
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)