주요 문서
KEY309658905
Key Organics / BIONET
2-{[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
405.43
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-[(9H-fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-4-fluorophenylalanine
Inchi Code
1S/C24H20FNO4/c25-16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)
InChI key
IXUMACXMEZBPJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-4208
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-4208
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)