주요 문서
KEY267019995
Key Organics / BIONET
2-(diethylamino)pyrimidine-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
50 - 51
Iupac Name
2-(diethylamino)-4-pyrimidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C9H12N4/c1-3-13(4-2)9-11-6-5-8(7-10)12-9/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
SLDCVYJSQXNFSX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0234
Melting Point
50 - 51
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0234
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)