주요 문서
KEY267019955
Key Organics / BIONET
3H-spiro[1,3-benzothiazole-2,1'-cyclopentane]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
50 - 52
Iupac Name
3H-spiro[benzo[d]thiazole-2,1'-cyclopentane]
Inchi Code
1S/C11H13NS/c1-2-6-10-9(5-1)12-11(13-10)7-3-4-8-11/h1-2,5-6,12H,3-4,7-8H2
InChI key
VOYZBGVSNIQACE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Store under inert gas
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BE-0710
Melting Point
50 - 52
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BE-0710
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)