주요 문서
KEY267019731
Key Organics / BIONET
N-(3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl)methanesulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
181.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(3-hydroxy-2,2-dimethylpropyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C6H15NO3S/c1-6(2,5-8)4-7-11(3,9)10/h7-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
HOYGFODWEPYYHR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Low Melting Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3940
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3940
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)