주요 문서
KEY267019709
Key Organics / BIONET
3-[(ethylamino)carbonyl]aminobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-{[(ethylamino)carbonyl]amino}benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c1-2-11-10(15)12-8-5-3-4-7(6-8)9(13)14/h3-6H,2H2,1H3,(H,13,14)(H2,11,12,15)
InChI key
SBLVYUXXTSKRNY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/SS-3880
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/SS-3880
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)