주요 문서
KEY189464701
Key Organics / BIONET
methyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.23
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
106 - 107 C
Iupac Name
methyl thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO2S/c1-12-9(11)7-5-6-3-2-4-10-8(6)13-7/h2-5H,1H3
InChI key
SUHXBEISAFXKIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/CD-0707
Melting Point
106 - 107 C
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/CD-0707
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)