주요 문서
KEY187620358
Key Organics / BIONET
ethyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C10H10F2O3/c1-2-14-9(13)7-3-5-8(6-4-7)15-10(11)12/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
DDRAFABMUFWMMW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/NC-0225
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/NC-0225
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)