주요 문서
KEY128004154
Key Organics / BIONET
2-fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
219.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
88 - 90
Iupac Name
2-fluoro-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H5F4NO/c10-7-2-1-3-8(6(7)4-14)15-5-9(11,12)13/h1-3H,5H2
InChI key
KPUXDDKZMLVAEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/FA-0838
Melting Point
88 - 90
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
Precautionary statements
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/FA-0838
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)