주요 문서
KEY090496780
Key Organics / BIONET
2,6-bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.36
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,6-bis[(dimethylamino)methyl]-4-ethylphenol
Inchi Code
1S/C14H24N2O/c1-6-11-7-12(9-15(2)3)14(17)13(8-11)10-16(4)5/h7-8,17H,6,9-10H2,1-5H3
InChI key
NRFVYJJGFBUXNQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/BA-0847
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/BA-0847
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)