주요 문서
KEY087886795
Key Organics / BIONET
methyl 3,5-diaminobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
133 - 135
Iupac Name
methyl 3,5-diaminobenzoate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-12-8(11)5-2-6(9)4-7(10)3-5/h2-4H,9-10H2,1H3
InChI key
IYWLDOMAEQHKJZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6J-060
Melting Point
133 - 135
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6J-060
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)