주요 문서
KEY048961946
Key Organics / BIONET
5-bromo-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
231 - 234
Iupac Name
5-bromo-2-hydroxy-3-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO3/c1-4-2-5(9)3-6(7(4)10)8(11)12/h2-3,10H,1H3,(H,11,12)
InChI key
YMYKOYICVWKQFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/7Y-0800
Melting Point
231 - 234
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/7Y-0800
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)