주요 문서
KEY007384965
Key Organics / BIONET
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]-3-nitrobenzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
285.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
124 - 126
Iupac Name
methyl 4-[(2-methoxy-2-oxoethyl)sulfanyl]-3-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C11H11NO6S/c1-17-10(13)6-19-9-4-3-7(11(14)18-2)5-8(9)12(15)16/h3-5H,6H2,1-2H3
InChI key
LSIHUAFAGCYMQM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/11N-522S
Melting Point
124 - 126
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/11N-522S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)