주요 문서
KEY004181490
Key Organics / BIONET
1-(4-methylbenzenesulfonyl)piperidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
167 - 169
Iupac Name
1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H17NO4S/c1-10-2-4-12(5-3-10)19(17,18)14-8-6-11(7-9-14)13(15)16/h2-5,11H,6-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
YJRQMKSUAIKDDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4R-1329
Melting Point
167 - 169
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4R-1329
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)