주요 문서
KEY001153947
Key Organics / BIONET
5-bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
252.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
66 - 68
Iupac Name
5-bromo-2-(2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C10H10BrN3/c1-7-3-4-8(2)14(7)10-12-5-9(11)6-13-10/h3-6H,1-2H3
InChI key
XYZFEPXCFRSNPT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8P-927
Melting Point
66 - 68
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8P-927
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)