주요 문서
KEY001151575
Key Organics / BIONET
ethyl 4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
278.69
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
87 - 89.5
Iupac Name
ethyl 4-chloro-6-oxo-1-phenyl-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H11ClN2O3/c1-2-19-13(18)12-10(14)8-11(17)16(15-12)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
InChI key
FVICQWSLDJJNGH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/8G-312S
Melting Point
87 - 89.5
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/8G-312S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)