주요 문서
KEY001145735
Key Organics / BIONET
(quinolin-8-yl)thiourea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
148 - 150
Iupac Name
N-(8-quinolinyl)thiourea
Inchi Code
1S/C10H9N3S/c11-10(14)13-8-5-1-3-7-4-2-6-12-9(7)8/h1-6H,(H3,11,13,14)
InChI key
FPTWSXFODBCVFM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/6N-063
Melting Point
148 - 150
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/6N-063
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)