주요 문서
KEY001137871
Key Organics / BIONET
(1-methyl-2-sulfanyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
mp
223 - 226
Iupac Name
5-(hydroxymethyl)-1-methyl-1,3-dihydro-2H-imidazole-2-thione
Inchi Code
1S/C5H8N2OS/c1-7-4(3-8)2-6-5(7)9/h2,8H,3H2,1H3,(H,6,9)
InChI key
GXYFRGKYSBWAEO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/4H-910
Melting Point
223 - 226
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Codes
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/4H-910
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)