주요 문서
JWPH98D3FBC7
J & W Pharmlab LLC
2-tert-Butoxy-6-chloro-pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
186.64
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-tert-butoxy-6-chloropyrazine
Inchi Code
1S/C8H11ClN2O/c1-8(2,3)12-7-5-10-4-6(9)11-7/h4-5H,1-3H3
InChI key
JIZAUJWQTRWWQL-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0739
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/65R0739
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)