주요 문서
JWPH95E08C70
J & W Pharmlab LLC
Azetidine-1-carbothioic acid O-tert-butyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
O-(tert-butyl) azetidine-1-carbothioate
Inchi Code
1S/C8H15NOS/c1-8(2,3)10-7(11)9-5-4-6-9/h4-6H2,1-3H3
InChI key
ZZOMIPCREHYHHS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1005
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R1005
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)