주요 문서
JWPH942F4255
J & W Pharmlab LLC
2,2-Dimethyl-propionic acid 2-vinyl-hex-5-enyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.32
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-vinylhex-5-en-1-yl pivalate
Inchi Code
1S/C13H22O2/c1-6-8-9-11(7-2)10-15-12(14)13(3,4)5/h6-7,11H,1-2,8-10H2,3-5H3
InChI key
OCURWWAZIIKISQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0472
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0472
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)