주요 문서
JWPH93EDCEE1
J & W Pharmlab LLC
5-Bromo-isothiazole-3-carboxylic acid ethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
236.09
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 5-bromoisothiazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6BrNO2S/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)11-8-4/h3H,2H2,1H3
InChI key
FLQHQYQPUQQGER-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0484
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0484
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)