주요 문서
JWPH93E485E6
J & W Pharmlab LLC
Toluene-4-sulfonic acid 5-hydroxy-tetrahydro-pyran-2-ylmethyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.35
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C13H18O5S/c1-10-2-6-13(7-3-10)19(15,16)18-9-12-5-4-11(14)8-17-12/h2-3,6-7,11-12,14H,4-5,8-9H2,1H3
InChI key
JWNHPVSTASLHJH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0470
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/03R0470
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)