주요 문서
JWPH93D8B450
J & W Pharmlab LLC
2-Ethoxycarbonyl-4-methyl-oxazole-5-boronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
281.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 4-methyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)oxazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H20BNO5/c1-7-17-11(16)10-15-8(2)9(18-10)14-19-12(3,4)13(5,6)20-14/h7H2,1-6H3
InChI key
XRSZXTCCANPTSA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Grey Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0300P
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/32R0300P
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)