주요 문서
JWPH3249ED63
J & W Pharmlab LLC
3-Methoxy-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-methoxy-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H10N4O/c1-11-6-9-8-5-4-7-2-3-10(5)6/h7H,2-4H2,1H3
InChI key
LJVHHHFNCBLTHO-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/95R0139
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/95R0139
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)