주요 문서
JWPH3249ECA4
J & W Pharmlab LLC
3-Bromo-4-methyl-isothiazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-4-methylisothiazole
Inchi Code
1S/C4H4BrNS/c1-3-2-7-6-4(3)5/h2H,1H3
InChI key
WPCSBZGLVJFKPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Colorless Liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0334
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/90R0334
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)