주요 문서
JWPH3249E8E1
J & W Pharmlab LLC
(R)-(Pyrrolidin-3-yloxy)-acetic acid methyl ester hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.65
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (R)-2-(pyrrolidin-3-yloxy)acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO3.ClH/c1-10-7(9)5-11-6-2-3-8-4-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H/t6-;/m1./s1
InChI key
UVWLDEJPOAOZOV-FYZOBXCZSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Powder
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0459S
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0459S
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)