주요 문서
JWPH3249E8BC
J & W Pharmlab LLC
2-Oxa-7-aza-spiro[4.4]nonan-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
141.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-oxa-7-azaspiro[4.4]nonan-1-one
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c9-6-7(2-4-10-6)1-3-8-5-7/h8H,1-5H2
InChI key
LPVAUAPLYIDPFA-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/75R0420
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)