주요 문서
JWPH3249E6B2
J & W Pharmlab LLC
8-Bromo-quinazoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.05
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
8-bromoquinazoline-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5BrN2O2/c10-6-3-1-2-5-7(6)11-4-12-8(5)9(13)14/h1-4H,(H,13,14)
InChI key
BXJKHZBEPCRSKB-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0401
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0401
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)