주요 문서
JWPH3249E63F
J & W Pharmlab LLC
3,5-Dichloro-4-methoxy-pyridazine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,5-dichloro-4-methoxypyridazine
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c1-10-4-3(6)2-8-9-5(4)7/h2H,1H3
InChI key
FZBKNXQRYVZIKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in the Freezer
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0260
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)