주요 문서
JWPH3249E576
J & W Pharmlab LLC
5-Amino-pyridazine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
139.11
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-amino-4-pyridazinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5N3O2/c6-4-2-8-7-1-3(4)5(9)10/h1-2H,(H2,6,7)(H,9,10)
InChI key
AKPRYFURIIOSPV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Brown Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0024
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/70R0024
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)