주요 문서
JWPH3249E45B
J & W Pharmlab LLC
2-Hydroxy-4-methyl-6-trifluoromethyl-nicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-hydroxy-4-methyl-6-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H6F3NO3/c1-3-2-4(8(9,10)11)12-6(13)5(3)7(14)15/h2H,1H3,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
ZPCDIHWOWKYXGV-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Light Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0936
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/69R0936
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)