주요 문서
JWPH3249D655
J & W Pharmlab LLC
8-Hydroxy-isoquinoline-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
8-hydroxyisoquinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-2-1-7(10(13)14)6-3-4-11-5-8(6)9/h1-5,12H,(H,13,14)
InChI key
BESWMYJOHAAZRV-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0392
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0392
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)