주요 문서
JWPH3249D647
J & W Pharmlab LLC
3-Methyl-6-nitro-2H-isoquinolin-1-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-methyl-6-nitroisoquinolin-1-ol
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-6-4-7-5-8(12(14)15)2-3-9(7)10(13)11-6/h2-5H,1H3,(H,11,13)
InChI key
JFUCNOQBVVYZNT-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Yellow Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0378
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/50R0378
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)