주요 문서
JWPH3249C5E0
J & W Pharmlab LLC
1-Boc-piperidine-4-carboxamidine oxalate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
317.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-[amino(imino)methyl]-1-piperidinecarboxylate oxalate
Inchi Code
1S/C11H21N3O2.C2H2O4/c1-11(2,3)16-10(15)14-6-4-8(5-7-14)9(12)13;3-1(4)2(5)6/h4-7,12-13H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
SNDVBFUAHXCHDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Whtie Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0089X
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/12R0089X
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)