주요 문서
JWPH3249C4B0
J & W Pharmlab LLC
5,6-Difluoro-indan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
168.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5,6-difluoro-1,3-dihydro-2H-inden-2-one
Inchi Code
1S/C9H6F2O/c10-8-3-5-1-7(12)2-6(5)4-9(8)11/h3-4H,1-2H2
InChI key
FPOCXYWEBBMGFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in the Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0411
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/10R0411
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)