주요 문서
JWPH3249C38A
J & W Pharmlab LLC
2-Cyano-4,6-difluoro-benzoic acid methyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-cyano-4,6-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H5F2NO2/c1-14-9(13)8-5(4-12)2-6(10)3-7(8)11/h2-3H,1H3
InChI key
KXHCFMMDVWPMMF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0865
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)