주요 문서
JWPH3249C37B
J & W Pharmlab LLC
4,4-Difluoro-but-2-enoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
122.07
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2E)-4,4-difluoro-2-butenoic acid
Inchi Code
1S/C4H4F2O2/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-3H,(H,7,8)/b2-1+
InChI key
IAXOWEBVJCVNQS-OWOJBTEDSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Physical Form
White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0817
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0817
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)