주요 문서
JWPH3249C22C
J & W Pharmlab LLC
2,2,2-Trimethoxy-acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,2,2-trimethoxyacetamide
Inchi Code
1S/C5H11NO4/c1-8-5(9-2,10-3)4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7)
InChI key
YOZNFBAWELBSTG-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Country of Origin
US
Physical Form
Off White Solid
Product Link
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0291
MSDS
https://www.jwpharmlab.com/home/product/05R0291
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)