주요 문서
FLUH99CA2089
Fluorochem (Preferred Partner)
3-(Benzyloxy)propanal
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.2
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(benzyloxy)propanal
Inchi Code
1S/C10H12O2/c11-7-4-8-12-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-7H,4,8-9H2
InChI key
ANSYAMHYCYOWAW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Storage
Purity
95.00%
Country of Origin
GB
Physical Form
Liquid
Product Link
https://shop.fluorochem.co.uk/p/F544741
Hazard Statements
MSDS
https://sds.fluorochem.co.uk/sds/sds_F544741_en.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)