주요 문서
ELGH9602CBC7
Exelgen Discovery Ltd.
(4-morpholin-4-yl-3-nitrophenyl)methanol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
274.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[4-(4-morpholinyl)-3-nitrophenyl]methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H14N2O4.ClH/c14-8-9-1-2-10(11(7-9)13(15)16)12-3-5-17-6-4-12;/h1-2,7,14H,3-6,8H2;1H
InChI key
MVFDEIKLDGYHRX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
solid
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)