문서
ENAH98BAA36E
Enamine
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
113.16
MDL number:
Iupac Name
2-oxaspiro[3.3]heptan-6-amine
Inchi Code
1S/C6H11NO/c7-5-1-6(2-5)3-8-4-6/h5H,1-4,7H2
InChI key
OUFBLTGDJDQVTA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223277
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1223277